Learn More
Flucarbazona sódica 100 μg/ml en acetonitrilo/agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328195
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30328195 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30328195 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13685000WL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flucarbazone-sodium
CAS 181274-17-9
Nombres de analitos o componentes Flucarbazone-sodium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H10 F3 N4 O6 S . Na
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11F3N4O6S.Na/c1-18-10(24-2)16-19(11(18)21)9(20)17-26(22,23)8-6-4-3-5-7(8)25-12(13,14)15;/h3-6H,1-2H3,(H,17,20);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].COC1=NN(C(=O)[N-]S(=O)(=O)c2ccccc2OC(F)(F)F)C(=O)N1C
Nombre IUPAC sodio;(3-metoxi-4-metil-5-oxo-1,2,4-triazol-1-carbonil)-[2-(trifluorometoxi)fenil]sulfonilazanida
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Peso molecular (g/mol) 418.28
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.0171 g/mol