Learn More
Flucarbazona-N-desmetil 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30309873 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309873 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13685200AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flucarbazone-N-desmethyl
CAS 749198-26-3
Nombres de analitos o componentes Flucarbazone-N-desmethyl
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C11 H9 F3 N4 O6 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1H-1,2,4-Triazole-1-carboxamide, 2,5-dihydro-3-methoxy-5-oxo-N-[[2-(trifluoromethoxy)phenyl]sulfonyl]-
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9F3N4O6S/c1-23-8-15-9(19)18(16-8)10(20)17-25(21,22)7-5-3-2-4-6(7)24-11(12,13)14/h2-5H,1H3,(H,17,20)(H,15,16,19)
SMILES COC1=NN(C(=O)NS(=O)(=O)c2ccccc2OC(F)(F)F)C(=O)N1
Nombre IUPAC 3-metoxi-5-oxo-N-[2-(trifluorometoxi)fenil]sulfonil-4H-1,2,4-triazol-1-carboxamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 382.27
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.0195 g/mol