Learn More
Flubendiamida 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30317166 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30317166 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13679000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flubendiamide
CAS 272451-65-7
Nombres de analitos o componentes Flubendiamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H22 F7 I N2 O4 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C23H22F7IN2O4S/c1-12-10-13(21(24,22(25,26)27)23(28,29)30)8-9-16(12)32-18(34)14-6-5-7-15(31)17(14)19(35)33-20(2,3)11-38(4,36)37/h5-10H,11H2,1-4H3,(H,32,34)(H,33,35)
SMILES Cc1cc(ccc1NC(=O)c2cccc(I)c2C(=O)NC(C)(C)CS(=O)(=O)C)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 1-N-[4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-il)-2-metilfenil]-3-yodo-2-N-(2-metil-1-metilsulfonilpropan-2-il)benceno-1,2-dicarboxamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 682.39
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 682.0233 g/mol