Learn More
Flubendazol, TRC
Código de producto. 30011287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011287 1 g 1 g
17930345 100 mg 100 miligramos
17922805 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011287 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF4185001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31430-15-6
Fórmula molecular C16 H12 F N3 O3
Peso molecular (g/mol) 313.28
Sinónimo Flubendazole, N-[6-(4-Fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamic acid methyl ester, 5-(p-Fluorobenzoyl)-2-benzimidazolecarbamic acid methyl ester, [5-(4-Fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamic acid methyl ester, Flubenol, Flubenvet, Flumoxal, Flumoxane, Fluvermal, Methyl (5-p-fluorobenzoyl-2-benzimidazolyl)carbamate, NSC 313680, R 17889, R 17899
Nombre IUPAC metilcarbamato N-[5-(4-fluorobenzoilo)-1H-benzimidazol-2-il] carbamato
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(F)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flubendazole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12FN3O3/c1-23-16(22)20-15-18-12-7-4-10(8-13(12)19-15)14(21)9-2-5-11(17)6-3-9/h2-8H,1H3,(H2,18,19,20,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.0863
Porcentaje de pureza >95%