Learn More
Flubendazol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15532283 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15532283 5 g 5 g
15522283 1 g 1 g
15542283 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15532283 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 101910050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 31430-15-6 | C16H12FN3O3 | 313.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31430-15-6
Fórmula molecular C16H12FN3O3
Peso molecular (g/mol) 313.28
Clave InChI CPEUVMUXAHMANV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo flubendazole, flumoxane, flubendazol, fluvermal, flubenol, flubendazolum, flumoxal, flutelmium, methyl 5-4-fluorobenzoyl-1h-benzo d imidazol-2-yl carbamate, flubendazol inn-spanish
PubChem CID 35802
ChEBI CHEBI:77095
Nombre IUPAC N-[6-(4-fluorobenzoil)-1H-benzimidazol-2-il]carbamato de metilo
SMILES COC(=O)NC1=NC2=C(N1)C=C(C=C2)C(=O)C3=CC=C(C=C3)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flubendazole
Punto de fusión 260.0°C
Pérdida por secado 0.5% max. (1 g, 105°C, 4 hr)
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.28