Learn More
Flubendazol, Mikromol™
Descripción
Flubendazol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Flubendazole |
| CAS | 31430-15-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Flubendazole |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C16 H12 F N3 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Flubendazole, N-[6-(4-Fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamic acid methyl ester, 5-(p-Fluorobenzoyl)-2-benzimidazolecarbamic acid methyl ester, [5-(4-Fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamic acid methyl ester, Flubenol, Flubenvet, Flumoxal, Flumoxane, Fluvermal, Methyl (5-p-fluorobenzoyl-2-benzimidazolyl)carbamate, NSC 313680, R 17889, R 17899 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H12FN3O3/c1-23-16(22)20-15-18-12-7-4-10(8-13(12)19-15)14(21)9-2-5-11(17)6-3-9/h2-8H,1H3,(H2,18,19,20,22) |
| SMILES | COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(F)cc3 |
| Nombre IUPAC | N-[5-(4-fluorobenzoil)-1H-bencimidazol-2-il]carbamato de metilo |
| Mostrar más |