Learn More
Flubendazol, LoGiCal
Código de producto. 30464041
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30464041 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464041 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0463.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flubendazole
CAS 31430-15-6
Nombres de analitos o componentes Flubendazole
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H12 F N3 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Flubendazole, N-[6-(4-Fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamic acid methyl ester, 5-(p-Fluorobenzoyl)-2-benzimidazolecarbamic acid methyl ester, [5-(4-Fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamic acid methyl ester, Flubenol, Flubenvet, Flumoxal, Flumoxane, Fluvermal, Methyl (5-p-fluorobenzoyl-2-benzimidazolyl)carbamate, NSC 313680, R 17889, R 17899
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12FN3O3/c1-23-16(22)20-15-18-12-7-4-10(8-13(12)19-15)14(21)9-2-5-11(17)6-3-9/h2-8H,1H3,(H2,18,19,20,22)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(F)cc3
Nombre IUPAC N-[5-(4-fluorobenzoil)-1H-bencimidazol-2-il]carbamato de metilo
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 313.28
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 313,0863 g/mol