Learn More
Flubendazol-hidroxi 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30313935 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313935 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13678050AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flubendazole-hydroxy
CAS 82050-12-2
Nombres de analitos o componentes Flubendazole-hydroxy
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H14 F N3 O3
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Carbamic acid, [5-[(4-fluorophenyl)hydroxymethyl]-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Reduced-flubendazole, UMF 060
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14FN3O3/c1-23-16(22)20-15-18-12-7-4-10(8-13(12)19-15)14(21)9-2-5-11(17)6-3-9/h2-8,14,21H,1H3,(H2,18,19,20,22)
SMILES COC(=O)Nc1nc2ccc(cc2[nH]1)C(O)c3ccc(F)cc3
Nombre IUPAC N-[6-[(4-fluorofenil)-hidroximetil]-1H-bencimidazol-2-il]carbamato de metilo
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 315.3
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 315,1019 g/mol