Learn More
Flubendazol EP Impureza D, Mikromol™
Código de producto. 30461132
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461132 4 x 25 mg -
30050461 25 mg 25 miligramos
30051205 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30461132 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0463.0400254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Flubendazol EP Impureza D, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1H-Benzimidazol-5-yl)(4-fluorophenyl)methanone
CAS 1515807-30-3
Nombres de analitos o componentes (1H-Benzimidazol-5-yl)(4-fluorophenyl)methanone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H9 F N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (1H-Benzimidazol-5-yl)(4-fluorophenyl)methanone, Flubendazole Imp. D (EP), Flubendazole Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9FN2O/c15-11-4-1-9(2-5-11)14(18)10-3-6-12-13(7-10)17-8-16-12/h1-8H,(H,16,17)
Tipo de solución Neat
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc3[nH]cnc3c2
Nombre IUPAC 1H-benzimidazol-5-il-(4-fluorofenil)metanona
Peso molecular (g/mol) 240.23
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.0699 g/mol