Learn More
Alcohol flubendazol, TRC
Código de producto. 30136721
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136721 1 g 1 g
30011659 10 mg 10 miligramos
30010459 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136721 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9424551G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82050-12-2
Fórmula molecular C16 H14 F N3 O3
Peso molecular (g/mol) 315.3
Sinónimo Carbamic acid, [5-[(4-fluorophenyl)hydroxymethyl]-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Reduced-flubendazole, UMF 060
Nombre IUPAC metilo N-[6-[(4-fluorofenil)-hidroximetil]-1H-benzimidazol-2-il]carbamato
SMILES COC(=O)Nc1nc2ccc(cc2[nH]1)C(O)c3ccc(F)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flubendazole-hydroxy
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14FN3O3/c1-23-16(22)20-15-18-12-7-4-10(8-13(12)19-15)14(21)9-2-5-11(17)6-3-9/h2-8,14,21H,1H3,(H2,18,19,20,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.1019