Learn More
Fluazurón, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluazuron |
| CAS | 86811-58-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C20 H10 Cl2 F5 N3 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-[[[4-Chloro-3-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenyl]amino]carbonyl]-2,6-difluorobenzamide, Acatak, CGA 157419, Fluazuron |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H10Cl2F5N3O3/c21-11-5-4-10(29-19(32)30-17(31)16-13(23)2-1-3-14(16)24)7-15(11)33-18-12(22)6-9(8-28-18)20(25,26)27/h1-8H,(H2,29,30,31,32) |
| SMILES | Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2ccc(Cl)c(Oc3ncc(cc3Cl)C(F)(F)F)c2 |
| Nombre IUPAC | N-[[4-cloro-3-[3-cloro-5-(trifluorometil)piridin-2-il]oxifenil]carbamoil]-2,6-difluorobenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 506.21 |
| Mostrar más |