Learn More
Fluazurón 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324203
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30324203 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324203 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13672000AL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluazuron
CAS 86811-58-7
Nombres de analitos o componentes Fluazuron
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C20 H10 Cl2 F5 N3 O3
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo N-[[[4-Chloro-3-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenyl]amino]carbonyl]-2,6-difluorobenzamide, Acatak, CGA 157419, Fluazuron
Fórmula InChI InChI=1S/C20H10Cl2F5N3O3/c21-11-5-4-10(29-19(32)30-17(31)16-13(23)2-1-3-14(16)24)7-15(11)33-18-12(22)6-9(8-28-18)20(25,26)27/h1-8H,(H2,29,30,31,32)
SMILES Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2ccc(Cl)c(Oc3ncc(cc3Cl)C(F)(F)F)c2
Nombre IUPAC N-[[4-cloro-3-[3-cloro-5-(trifluorometil)piridin-2-il]oxifenil]carbamoil]-2,6-difluorobenzamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 506.21
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 505.0019 g/mol