Learn More
Fluazolato, TRC
Código de producto. 17992245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17992245 5 mg 5 miligramos
17991715 10 mg 10 miligramos
17931205 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17992245 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF4075005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 174514-07-9
Fórmula molecular C15 H12 Br Cl F4 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 443.62
Sinónimo Benzoic acid, 5-[4-bromo-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]-2-chloro-4-fluoro-, 1-methylethyl ester, Fluazolate, Isopropazol, Isopropyl 5-[4-bromo-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]-2-chloro-4-fluorobenzoate, JV 485, MON 48500, Twin-Agro
Nombre IUPAC Propan-2-IL 5-[4-bromo-1-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]-2-cloro-4-fluorobenzoato
SMILES CC(C)OC(=O)c1cc(c(F)cc1Cl)c2nn(C)c(c2Br)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluazolate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12BrClF4N2O2/c1-6(2)25-14(24)7-4-8(10(18)5-9(7)17)12-11(16)13(15(19,20)21)23(3)22-12/h4-6H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.9707
Porcentaje de pureza >95%