Learn More
Fluazolato-d3, TRC
Código de producto. 30405499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30405499 10 mg
30399958 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30405499 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF40750210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1189932-72-6
Fórmula molecular C15H9D3BrClF4N2O2
Peso molecular (g/mol) 446.64
SMILES [2H]C([2H])([2H])n1nc(c(Br)c1C(F)(F)F)c2cc(C(=O)OC(C)C)c(Cl)cc2F
Spécification
Nombre del producto químico o material Fluazolate-d3
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12BrClF4N2O2/c1-6(2)25-14(24)7-4-8(10(18)5-9(7)17)12-11(16)13(15(19,20)21)23(3)22-12/h4-6H,1-3H3/i3D3
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.