Learn More
Fluazolato 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30313147 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313147 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13671700AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluazolate
CAS 174514-07-9
Nombres de analitos o componentes Fluazolate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H12 Br Cl F4 N2 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzoic acid, 5-[4-bromo-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]-2-chloro-4-fluoro-, 1-methylethyl ester, Fluazolate, Isopropazol, Isopropyl 5-[4-bromo-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]-2-chloro-4-fluorobenzoate, JV 485, MON 48500, Twin-Agro
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12BrClF4N2O2/c1-6(2)25-14(24)7-4-8(10(18)5-9(7)17)12-11(16)13(15(19,20)21)23(3)22-12/h4-6H,1-3H3
SMILES CC(C)OC(=O)c1cc(c(F)cc1Cl)c2nn(C)c(c2Br)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 5-[4-bromo-1-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]-2-cloro-4-fluorobenzoato de propan-2-ilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 443.62
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.9707 g/mol