Learn More
Fluazinam, MedChemExpress
Código de producto. 16482286
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
16482286 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16482286 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1839
MedChemExpress Fluazinam is a broad spectrum pyridinamine fungal inhibitor.
Fluazinam is a broad spectrum pyridinamine fungal inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluazinam
CAS 79622-59-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H4Cl2F6N4O4
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (268.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C1=CN=C(NC2=C([N+]([O-])=O)C=C(C(F)(F)F)C(Cl)=C2[N+]([O-])=O)C(Cl)=C1)(F)F
Peso molecular (g/mol) 465.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 465.09
Porcentaje de pureza 98.31%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation