Learn More
(±)-Fluazifop, TRC
Código de producto. 30011734
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011734 250 mg 250 miligramos
30012683 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011734 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF407430250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69335-91-7
Fórmula molecular C15 H12 F3 N O4
Peso molecular (g/mol) 327.26
Sinónimo 2-[4-[[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenoxy]propanoic acid, (±)-Fluazifop, Fluazifop, Fluazifop, Propanoic acid, 2-[4-[[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenoxy]- (9CI, ACI)
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-[5-(trifluorometil)piridina-2-il]oxifenoxi]propanoico
SMILES CC(Oc1ccc(Oc2ccc(cn2)C(F)(F)F)cc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluazifop (free acid)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12F3NO4/c1-9(14(20)21)22-11-3-5-12(6-4-11)23-13-7-2-10(8-19-13)15(16,17)18/h2-9H,1H3,(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.0718
Porcentaje de pureza >95%