Learn More
Fluazifop-P (ácido libre) 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30328617 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30328617 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13669500AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluazifop-P (free acid)
CAS 83066-88-0
Nombres de analitos o componentes Fluazifop-P (free acid)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H12 F3 N O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12F3NO4/c1-9(14(20)21)22-11-3-5-12(6-4-11)23-13-7-2-10(8-19-13)15(16,17)18/h2-9H,1H3,(H,20,21)/t9-/m1/s1
SMILES C[C@@H](Oc1ccc(Oc2ccc(cn2)C(F)(F)F)cc1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-[4-[5-(trifluorometil)piridin-2-il]oxifenoxi]propanoico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 327.26
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.0718 g/mol