Learn More
Fluazifop-P-butilo, TRC
Código de producto. 30405328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30405328 250 mg
30398832 100 mg
30390872 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30405328 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF407438250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79241-46-6
Fórmula molecular C19 H20 F3 N O4
Peso molecular (g/mol) 383.36
Sinónimo Propanoic acid, 2-[4-[[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenoxy]-, butyl ester, (R)-, (+)-Fluazifop-butyl, Fluazifop-P-butyl, Fusilade 2000, Fusilade DX, Fusilade II, Fusilade Max, Fusilade S, Fusilade Super, Fusilade forte, ICI-A 0005, ICI-A 0009, IH 773B, PP 005
Nombre IUPAC (2R)-2-[4-[5-(trifluorometil)piridina-2-il]oxifenoxi]propanoato de butilo
SMILES CCCCOC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(Oc2ccc(cn2)C(F)(F)F)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluazifop-P-butyl
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20F3NO4/c1-3-4-11-25-18(24)13(2)26-15-6-8-16(9-7-15)27-17-10-5-14(12-23-17)19(20,21)22/h5-10,12-13H,3-4,11H2,1-2H3/t13-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.1344