Learn More
Fluazifop-P-butil 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
30315825 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30315825 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREV13670200AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluazifop-P-butyl
CAS 79241-46-6
Nombres de analitos o componentes Fluazifop-P-butyl
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H20 F3 N O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20F3NO4/c1-3-4-11-25-18(24)13(2)26-15-6-8-16(9-7-15)27-17-10-5-14(12-23-17)19(20,21)22/h5-10,12-13H,3-4,11H2,1-2H3/t13-/m1/s1
SMILES CCCCOC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(Oc2ccc(cn2)C(F)(F)F)cc1
Nombre IUPAC (2R)-2-[4-[5-(trifluorometil)piridina-2-il]oxifenoxi]propanoato de butilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Peso molecular (g/mol) 383.36
Cantidad 5 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.1344 g/mol