Learn More
(±)-fluazifop-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (±)-Fluazifop (free acid) phenoxy-d4 |
| CAS | 127893-33-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C15 2H4 H8 F3 N O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Fluazifop (Free Acid) D4 (Phenoxy-D4), Propanoic acid, 2-[4-[[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenoxy-2,3,5,6-d4]- (9CI), Fluazifop D4 (Phenoxy D4), (±)-Fluazifop-d4, 2-[4-[[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenoxy-2,3,5,6-d4]propanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12F3NO4/c1-9(14(20)21)22-11-3-5-12(6-4-11)23-13-7-2-10(8-19-13)15(16,17)18/h2-9H,1H3,(H,20,21)/i3D,4D,5D,6D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(Oc2ccc(cn2)C(F)(F)F)c([2H])c([2H])c1OC(C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-[5-(trifluorometil)piridin-2-il]oxifenoxi]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 331.28 |
| Mostrar más |