Learn More
Fluazifop-butil D9 100 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323039
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30323039 1 mL
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30323039 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREXA13670100AC
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluazifop-butyl D9 (n-butyl D9)
CAS 2714409-29-5
Disolvente o matriz Acetone
Fórmula molecular C19 2H9 H11 F3 N O4
Cantidad 1 mL
Sinónimo Fluazifop-butyl D9
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20F3NO4/c1-3-4-11-25-18(24)13(2)26-15-6-8-16(9-7-15)27-17-10-5-14(12-23-17)19(20,21)22/h5-10,12-13H,3-4,11H2,1-2H3/i1D3,3D2,4D2,11D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)C(C)Oc1ccc(Oc2ccc(cn2)C(F)(F)F)cc1
Nombre IUPAC 2-[4-[5-(trifluorometil)piridin-2-il]oxifenoxi]propanoato de 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutilo
Peso molecular (g/mol) 392.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.1909 g/mol