Learn More
Fluasterona, TRC
Código de producto. 30138224
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138224 100 mg 100 miligramos
30011015 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138224 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF500300100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112859-71-9
Fórmula molecular C19 H27 F O
Peso molecular (g/mol) 290.42
Sinónimo (16α)-Fluoro-5-androsten-17-one;
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,16R)-16-fluoro-10,13-dimetilo-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantotra-17-one
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4CCCC[C@]34C)[C@@H]1C[C@@H](F)C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluasterone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H27FO/c1-18-9-4-3-5-12(18)6-7-13-14(18)8-10-19(2)15(13)11-16(20)17(19)21/h6,13-16H,3-5,7-11H2,1-2H3/t13-,14+,15+,16-,18+,19+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.2046