Learn More
Fluanisona, Mikromol™
Descripción
Fluanisona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fluanisone |
| CAS | 1480-19-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Fluanisone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H25 F N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 1-Butanone, 1-(4-fluorophenyl)-4-[4-(2-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]-, Butyrophenone, 4'-fluoro-4-[4-(o-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]- (6CI,7CI,8CI), 2028 MD, 4-[4-(o-Methoxyphenyl)-1-piperazinyl]-p-fluorobutyrophenone, 4'-Fluoro-4-[4-(o-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]butyrophenone, Anti-Pica, Fluanison, Fluanisone, Haloanison, Haloanisone, MD 2028, NSC 170977, R 2028, R 2167, Sedalande, p-Fluoro-gamma-[4-(o-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]butyrophenone, gamma-(4-o-Methoxyphenylpiperazino)-4-fluorobutyrophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H25FN2O2/c1-26-21-7-3-2-5-19(21)24-15-13-23(14-16-24)12-4-6-20(25)17-8-10-18(22)11-9-17/h2-3,5,7-11H,4,6,12-16H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccccc1N2CCN(CCCC(=O)c3ccc(F)cc3)CC2 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-fluorofenil)-4-[4-(2-metoxifenil)piperazin-1-il]butan-1-ona |
| Mostrar más |