Learn More
Fluanisona, LoGiCal
Código de producto. 30461053
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461053 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461053 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1247.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluanisone
CAS 1480-19-9
Nombres de analitos o componentes Fluanisone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H25 F N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-Butanone, 1-(4-fluorophenyl)-4-[4-(2-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]-, Butyrophenone, 4'-fluoro-4-[4-(o-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]- (6CI,7CI,8CI), 2028 MD, 4-[4-(o-Methoxyphenyl)-1-piperazinyl]-p-fluorobutyrophenone, 4'-Fluoro-4-[4-(o-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]butyrophenone, Anti-Pica, Fluanison, Fluanisone, Haloanison, Haloanisone, MD 2028, NSC 170977, R 2028, R 2167, Sedalande, p-Fluoro-gamma-[4-(o-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]butyrophenone, gamma-(4-o-Methoxyphenylpiperazino)-4-fluorobutyrophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25FN2O2/c1-26-21-7-3-2-5-19(21)24-15-13-23(14-16-24)12-4-6-20(25)17-8-10-18(22)11-9-17/h2-3,5,7-11H,4,6,12-16H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES COc1ccccc1N2CCN(CCCC(=O)c3ccc(F)cc3)CC2
Nombre IUPAC 1-(4-fluorofenil)-4-[4-(2-metoxifenil)piperazin-1-il]butan-1-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 356.43
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.19 g/mol