Learn More
Fluacripirima 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325830
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30325830 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30325830 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13667000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluacrypyrim
CAS 229977-93-9
Nombres de analitos o componentes Fluacrypyrim
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H21 F3 N2 O5
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C20H21F3N2O5/c1-12(2)30-19-24-16(20(21,22)23)9-17(25-19)29-10-13-7-5-6-8-14(13)15(11-27-3)18(26)28-4/h5-9,11-12H,10H2,1-4H3/b15-11+
SMILES CO\C=C(\C(=O)OC)/c1ccccc1COc2cc(nc(OC(C)C)n2)C(F)(F)F
Nombre IUPAC (E)-3-metoxi-2-[2-[[2-propan-2-iloxi-6-(trifluorometil)pirimidin-4-il]oximetil]fenil]prop-2-enoato de metilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 426.39
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.1403 g/mol