Learn More
FLT3-IN-2, MedChemExpress
Código de producto. 16497526
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497526 100 mg 100 miligramos
16447618 10 mg 10 miligramos
16440088 5 mg 5 miligramos
16403637 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497526 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18744
MedChemExpress FLT3-IN-2 is a FLT3 inhibitor with IC50 of < 1 μM, detailed information refer to WO 2012158957 A2 and WO 2007013896.
FLT3-IN-2 is a FLT3 inhibitor with IC50 of < 1 μM, detailed information refer to WO 2012158957 A2 and WO 2007013896.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FLT3-IN-2
CAS 923562-23-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H16ClF3N4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (71.97 mM)
SMILES FC(C1=CC=C(CNC2=NC=C(CC3=CNC4=NC=C(Cl)C=C43)C=C2)C=C1)(F)F
Peso molecular (g/mol) 416.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.83
Porcentaje de pureza 98.38%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease