Learn More
Inhibidor de Flt-3, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15426419
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15426419 10 mg 10 miligramos
15436419 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15426419 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64484.MA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 301305-73-7 | C18H20N2O4S, C18H20N2O4S | 360.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
  • Un compuesto de tienilcarboxamida que permite penetrar en las células que actúa como un potente inhibidor de Flt-3, competitivo de ATP y altamente selectivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 301305-73-7
Fórmula molecular C18H20N2O4S
Sinónimo 2-(3,4-dimetoxibencilo amino)-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]tiofeno-3-carboxamida
Especificaciones
Cantidad 10 mg
Descripción Blanco
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Un compuesto de tienilcarboxamida que permite penetrar en las células que actúa como un potente inhibidor de Flt-3, competitivo de ATP y altamente selectivo.
Formula Weight (peso de la fórmula) 360,43g/mol
Sensibilidad Sensible a la luz
Tipo de producto Reactivo de transducción de señales
Formulario Polvo