Learn More
Floxuridina, TRC
Código de producto. 30395385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30395385 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30395385 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF405870100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Floxuridine
CAS 50-91-9
Fórmula molecular C9 H11 F N2 O5
Cantidad 100 mg
Sinónimo Uridine, 2'-deoxy-5-fluoro-, 2'-Deoxy-5-fluorouridine, 1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-fluorouracil, 5-Fluoro-2'-deoxy-β-uridine, 5-Fluoro-2'-deoxyuridine, 5-Fluorodeoxyuridine, 5-Fluorouracil 2'-deoxyriboside, 5-Fluorouracil deoxyriboside, FUDR, FdUrd, Floxuridin, Floxuridine, NSC 26740, NSC 27640
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11FN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(F)C(=O)NC2=O
Nombre IUPAC 5-fluoro-1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 246.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.0652