Learn More
Masterflex™ Tubos de flujo
Código de producto. 15287218 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal de aire:
25 mL/min
CFH 2,5S
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal de aire Tamaño de la unidad
15287218 25 mL/min 1 PCS
15277218 CFH 2,5S 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15287218 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 3204770
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    108.89€ / paquete de 1
    Ahorro 29.11€
    21% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Especificaciones
Tipo Tubo de flujo
Exactitud ±2 % (escala completa)
Caudal de aire 25 mL/min
Float Material Zafiro
Tasa de presión 200 psig
Conexiones 1,9 cm (1 x 8 in) NPT (F)
Para utilizar con (aplicación) Tubo de flujo de lectura directa para aire
Longitud (métrico) 150 mm
Repetibilidad ±0,25%
Temperatura (métrico) 121 °C