Learn More
WTW™ Recipiente de flujo para electrodo de pH WTW™
Código de producto. 10664131
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
97 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10664131 97 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10664131 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 108060
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 97 ml
Color Transparente
Descripción Recipiente de flujo
Para utilizar con (equipo) Electrodos de pH, células de conductividad LTA 01 y LR 325/01, y sondas de temperatura TFK 150 y TFK 530
Para utilizar con (aplicación) Para la medición de agua ultrapura
Material PVC