Learn More
WTW™ Recipiente de flujo continuo para celdas de conductividad
Código de producto. 10671832
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
18mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10671832 18mm cada uno
1 options
Código de producto. 10671832 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 302750
En stock
Los recipientes de flujo para las celdas de medición de conductividad WTW están perfectamente diseñados para realizar mediciones sin la interferencia del dióxido de carbono a través del aire o para examinar la conductividad de las soluciones en circuitos cerrados. La sobrepresión en el sistema no debe superar los 0,5 bar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Recipiente de flujo
Diámetro (métrico) 18mm
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.