Learn More
Cole-Parmer Peso de tubería de flujo continuo, PTFE
Código de producto. 30054041 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
De 3/16 in a 1/4 in
De 5/16 in a 7/16 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
30054041 De 5/16 in a 7/16 in cada uno
30053089 De 3/16 in a 1/4 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30054041 Proveedor Cole-Parmer N.º de proveedor 5011799
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Evite que los tubos se enrollen o floten durante las aplicaciones de transferencia de fluidos
El conector de manguera cónico se inserta fácilmente en el diámetro interior (ID) del tubo flexible. Mantenga los tubos sumergidos en el líquido, evitando la flotación y asegurando un flujo de fluido ininterrumpido. Construido de PTFE químicamente inerte. Autoclavable, —lo que permite una fácil esterilización y reutilización.
Especificaciones
Tamaño de los tubos De 5/16 in a 7/16 in