Learn More
Hellma Celda de flujo continuo, 3 en 1, 177-QS
Descripción
- Fabricada con cuarzo de sílice fundida sintético de alta pureza
- Rango UV/VIS
- Conexiones de tornillo integradas para tubos de FEP
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 550 μL |
| Material | Cuarzo Suprasil |
| Anchura (métrico) interior | 5 mm |
| Incluye | Dos conexiones de tornillo, tubería FEB |
| Cantidad | 1/Pk |
| Trayectoria óptica | 10 x 5 mm |
| Wavelength Range | De 200 a 2500 nm |
| Altura (métrico) | 35 mm |
| Anchura (métrico) | 12.5 mm |