Learn More
Hellma Celda de flujo continuo, 137-QS
Código de producto. 15888966
Cambiar vista
Click to view available options
Trayectoria óptica:
1 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Trayectoria óptica Tamaño de la unidad
15888966 1 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15888966 Proveedor Hellma N.º de proveedor 137140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    358.00€
    327.00€ / paquete de 1
    Ahorro 31.00€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Altamente puro Suprasil™ Cubeta de flujo continuo de vidrio de cuarzo para análisis de fluorescencia y diseñada con tubos de entrada/salida.
  • Fabricada con cuarzo de sílice fundida sintético de alta pureza
  • Rango UV/VIS
  • Tubos de entrada y salida integrados
Especificaciones
Capacidad (métrico) 260 μL
Material Cuarzo Suprasil
Anchura (métrico) interior 9 mm
Incluye Tubos de entrada/salida
Cantidad 1/Pk
Trayectoria óptica 1 mm
Wavelength Range De 200 a 2500 nm
Altura (métrico) 45 mm
Anchura (métrico) 12.5 mm