Learn More
Hellma Celda de flujo continuo, 131-QS
Código de producto. 10289611
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3300 μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10289611 3300 μL cada uno
1 options
Código de producto. 10289611 Proveedor Hellma N.º de proveedor 1311040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    480.00€
    439.00€ / paquete de 1
    Ahorro 41.00€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-04-2027
Altamente puro Suprasil™ Cubeta de flujo continuo de vidrio de cuarzo para análisis de fluorescencia y diseñada con tubos de entrada/salida.
  • Fabricada con cuarzo de sílice fundida sintético de alta pureza
  • Rango UV/VIS
  • Tubos de entrada y salida integrados
Especificaciones
Capacidad (métrico) 3300 μL
Material Cuarzo Suprasil
Anchura (métrico) interior 10 mm
Incluye Tubos de entrada/salida
Cantidad 1/Pk
Trayectoria óptica 10 x 10 mm
Wavelength Range De 200 a 2500 nm
Altura (métrico) 45 mm
Anchura (métrico) 12.5 mm