Learn More
Deltalab™ Indicador de flujo
Código de producto. 12113401
Change view
Click to view available options
Longitud global (métrico):
102 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud global (métrico) unitSize
12113401 102 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 12113401 Proveedor Deltalab™ N.º de proveedor 19538
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con SAN perfectamente transparente. El indicador de flujo Deltalab™ incluye una bola roja interna para indicar visualmente el flujo de gas o líquido y es muy útil para conectar tubos de diferentes diámetros de 6,5 a 10 mm.
  • SAN (acrilonitrilo de estireno)
  • Transparentes.
  • Indicador de flujo visual de la bola roja.
  • No se debe usar con líquidos corrosivos.
  • No se debe usar a temperaturas superiores de 85 ºC.
Especificaciones
Longitud global (métrico) 102 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 85 °C