Learn More
Flow Cytometry Fixation Buffer (1X), R&D Systems™
Descripción
- Designed for intracellular flow cytometry applications with nonconjugated or fluorochrome-conjugated antibodies
Applications:
Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2 - 8° C. Do not use past expiration date. |
| Formulación | Formaldehyde 4% |
| Cantidad | 100 mL |
| Estabilidad | Upto 6 Months |
| Tipo de producto | Fixation Buffer |
| Línea de productos | R&D Systems |