Learn More
Paragon Scientific Estándares de viscosidad de copa de flujo, Paragon Scientific™
Descripción
- Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS.
- Fabricado de acuerdo con ASTM D2162 el método primario para viscosidad.
- Densidad g/ml de acuerdo con ASTM D1480
- Densidad, viscosidad dinámica y viscosidad cinemática cotizada a todas las temperaturas.
- Garantiza el cumplimiento total del protocolo de método de prueba ASTM & IP
- Seguimiento completo a los estándares nacionales
- 2 años de vida útil
Especificaciones
Especificaciones
| Viscosidad | 281,4 mPa.s (20 °C) |
| Cantidad | 500 ml |
Valores nominales citados