Learn More
Florilpicoxamida 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30322706 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30322706 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13666500AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Florylpicoxamid
CAS 1961312-55-9
Nombres de analitos o componentes Florylpicoxamid
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C27 H26 F2 N2 O6
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo L-Alanine, N-[[3-(acetyloxy)-4-methoxy-2-pyridinyl]carbonyl]-, (1S)-2,2-bis(4-fluorophenyl)-1-methylethyl ester, Florylpicoxamid, Florylpicoxamide
Fórmula InChI InChI=1S/C27H26F2N2O6/c1-15(31-26(33)24-25(37-17(3)32)22(35-4)13-14-30-24)27(34)36-16(2)23(18-5-9-20(28)10-6-18)19-7-11-21(29)12-8-19/h5-16,23H,1-4H3,(H,31,33)/t15-,16-/m0/s1
SMILES COc1ccnc(C(=O)N[C@@H](C)C(=O)O[C@@H](C)C(c2ccc(F)cc2)c3ccc(F)cc3)c1OC(=O)C
Nombre IUPAC (2S)-2-[(3-acetoxi-4-metoxi-piridina-2-carbonil)amino]propanoato de [(1S)-2,2-bis(4-fluorofenil)-1-metil-etilo]
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 512.5
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 512.1759 g/mol