Learn More
Florpirauxifen-bencilo 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30312256 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30312256 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13666100AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Florpyrauxifen-benzyl
CAS 1390661-72-9
Nombres de analitos o componentes Florpyrauxifen-benzyl
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H14 Cl2 F2 N2 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Pyridinecarboxylic acid, 4-amino-3-chloro-6-(4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)-5-fluoro-, phenylmethyl ester, Benzyl 4-amino-3-chloro-6-(4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)-5-fluoropyridine-2-carboxylate, Florpyrauxifen benzyl
Fórmula InChI InChI=1S/C20H14Cl2F2N2O3/c1-28-19-12(21)8-7-11(14(19)23)17-15(24)16(25)13(22)18(26-17)20(27)29-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,9H2,1H3,(H2,25,26)
SMILES COc1c(Cl)ccc(c1F)c2nc(C(=O)OCc3ccccc3)c(Cl)c(N)c2F
Nombre IUPAC 4-amino-3-cloro-6-(4-cloro-2-fluoro-3-metoxifenil)-5-fluoropiridina-2-carboxilato de bencilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Peso molecular (g/mol) 439.24
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.035 g/mol