Learn More
Florisil™, malla de 100 a 200, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484927 250 g 250 g
11474927 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11484927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21870.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1343-88-0 | MgO3Si | 100.39 g/mol
Florisil is employed for polyether adsorbent, which has applications of adsorption and decoloring, adsorbent in gas chromatography, in vitamin analysis, antibiotic processing, anti caking agent, used in cosmetics as talcum & baby powder, general modified plastics, mid-range insulation materials, EVA shoes material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Florisil se emplea como adsorbente de poliéter, que tiene aplicaciones de adsorción y decoloración, adsorbente en cromatografía de gases, en análisis de vitaminas, procesamiento de antibióticos y agente antiaglomerante de uso en cosméticos, como el talco y los polvos de talco, plásticos modificados de uso general, materiales de aislamiento de gama media y etilvinilacetato (EVA) para el calzado.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, fluoruro de hidrógeno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1343-88-0
Fórmula molecular MgO3Si
Peso molecular (g/mol) 100.39
Número MDL MFCD00078249
Clave InChI ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Magnesium silicate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Florisil™
Cantidad 250 g
Tamaño de malla 100 to 200 mesh
Información de solubilidad Insoluble in water.