Learn More
Florisil™, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15652080 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15652080 250 g 250 g
15642080 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15652080 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 220736250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
100-200 mesh
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1343-88-0
Fórmula molecular MgO3Si
Peso molecular (g/mol) 100.39
Número MDL MFCD00078249
Clave InChI ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Florisil™
Cantidad 250 g
Tamaño de malla 100 to 200mesh
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.39g/mol