Learn More
Florisil™, activado a 675 °C, malla 60 a 100, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 15508124 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15508124 500 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 500 g
15518124 2 kg Balde de polietileno 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15508124 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 337207
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
    Adecuado para su uso en limpieza cromatográfica de residuos de pesticidas
CAS 1343-88-0
Fórmula molecular MgO3Si
Peso molecular (g/mol) 100.39
Clave InChI ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Florisil™
Nombre de nota Activated at 675°C
Cantidad 500 g
Tamaño de malla 60 to 100 Mesh
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Gravedad específica 1L = 2.51kg
Grado Reactivo BAKER ANALYZED™