Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Florisil™ |
| Cantidad | 500 g |
| Tamaño de malla | Malla de 60 a 100 |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Gravedad específica | 1L = 2.51kg |