Learn More
Florisil, malla de 60 a 100, para cromatografía de columna, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10174830 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 GR
5 Kg
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10174830 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10358580 250 g Frasco de vidrio 250 GR
10793011 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10512904 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10174830 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 205455000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Florisil, MgO3Si, número CAS-1343-88-0, 1 kg, blanco, 01,393; 09,223, 100.39, ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N, 10, 5509, MFCD00078249, malla 60-100, para cromatografía de columna, frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para cromatografía de columnas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1343-88-0
Fórmula molecular MgO3Si
Peso molecular (g/mol) 100.39
Número MDL MFCD00078249
Clave InChI ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Florisil™
Nombre de nota 60-100 mesh, for column chromatography
Color Blanco
Forma física Polvo fino
Cantidad 500 g
Fieser 01,393; 09,223
Índice Merck 10, 5509
Envase Frasco de vidrio
Tamaño de partículas Particle size analysis (typical values): 60 mesh: 2.0%, 70 mesh: 20.0%, 80 mesh: 41.0%, 100 mesh: 30.0%, 140 mesh: 6.9%
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.39