Learn More
Florisil (malla 100 a 200), J. T. Baker™
Código de producto. 15588784 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Poli
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15588784 500 g Poli 500 g
1 options
Código de producto. 15588784 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor M36907
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    386.60€
    267.25€ / 500 g
    Ahorro 119.35€
    30% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Florisil (100-200 mesh)
Color Blanco
Forma física Polvo
CAS 1343-88-0
Cantidad 500 g
Fórmula molecular MgO3Si
Envase Poli
Sinónimo Activated magnesium silicate; Synthetic magnesia-silica gel, Synthetic magnesia-silica gel
Clave InChI ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Peso molecular (g/mol) 100.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.38