Learn More
Thermo Scientific Chemicals Florisil™, malla 100-200
Código de producto. 10104980 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
5 kg
Tamaño de la unidad:
250 g
5 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10104980 500 g 500 GR
10328630 250 g 250 g
10318903 5 kg 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10104980 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 205445000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    261.00€
    216.65€ / 500 g
    Ahorro 44.35€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de partículas Malla 100/120
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 g
Material Florisil