Learn More
Florfenicol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Florfenicol |
| CAS | 73231-34-2 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12 H14 Cl2 F N O4 S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Acetamide, 2,2-dichloro-N-[1-(fluoromethyl)-2-hydroxy-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethyl]-, [R-(R*,S*)]-, (-)-Florfenicol, 2,2-Dichloro-N-[(1S,2R)-1-(fluoromethyl)-2-hydroxy-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethyl]acetamide, Aquafen, Aquaflor, Flonicol, Florfenicol, Florgane, Floron, Nuflor, Sch 25298, Selectan, Topazone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14Cl2FNO4S/c1-21(19,20)8-4-2-7(3-5-8)10(17)9(6-15)16-12(18)11(13)14/h2-5,9-11,17H,6H2,1H3,(H,16,18)/t9-,10-/m1/s1 |
| SMILES | CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[C@@H](O)[C@@H](CF)NC(=O)C(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | 2,2-dicloro-N-[(1R,2S)-3-fluoro-1-hidroxi-1-(4-metilsulfonilfenil)propan-2-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 358.21 |
| Mostrar más |