Learn More
Florfenicol, MedChemExpress
Descripción
Florfenicol, a commonly used veterinary antibiotic, is currently indicated for the treatment of bovine respiratory disease, and also used in aquaculture for the control of enteric septicemia in catfish.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Florfenicol |
| Forma física | Solid |
| CAS | 73231-34-2 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 500 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C12H14Cl2FNO4S |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | (-)-Florfenicol SCH-25298 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (279.17 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |